Learn More
Resina de poliimida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345877 250 g 250 g
11335877 10 g 10 g
11325877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11345877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043656.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Poliimida termoplástica soluble para compuestos y adhesivos de alta temperatura
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62929-02-6
Fórmula molecular C35H28N2O7
Peso molecular (g/mol) 588.62
Número MDL MFCD01868102
Clave InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyimide resin
Color Amarillo
Forma física Polvo
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.2 g/mL
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Temperatura de inflamación >93°C (199°F)