Learn More
Resina de poliimida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335877 10 g 10 g
11325877 50 g 50 g
11345877 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11335877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043656.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Poliimida termoplástica soluble para compuestos y adhesivos de alta temperatura
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62929-02-6
Fórmula molecular C35H28N2O7
Peso molecular (g/mol) 588.62
Número MDL MFCD01868102
Clave InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyimide resin
Color Amarillo
Forma física Polvo
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.2 g/mL
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenilo)-1,3,3-trimetil-2H-inden-5-amina;5-(1,3-dioxo-2-benzofurano-5-carbonilo)-2-benzofurano-1,3-diona
Temperatura de inflamación >93°C (199°F)