Learn More
3M™ Cinta aislante de película de poliimida 1205
Product Code. 17815737 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
33 m x 19 mm
Unit Size:
1 rollo
Product Code. Dimensiones (L x An) Unit Size
17815737 33 m x 19 mm 1 rollo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17815737 Supplier 3M™ Supplier No. 7100116876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.60€
    77.56€ / 1 rollos
    Ahorro 8.04€
    9% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Esta cinta aisladora con respaldo de película de poliimida es retardante de llama y adecuada para usar en aplicaciones que requieren material aislante delgado para envolver transformadores, condensadores y mazos de cables.
  • Con adhesivo acrílico sensible a la presión que ofrece una adherencia optimizada.
  • Diseñado para anclar cables y tableros de terminales.
  • Ideal para usar como cinta de enmascarar para soldadura por ola en un conjunto de placa de circuito impreso.
  • La cinta ignífuga es altamente resistente al calor y a los disolventes.
  • Resiste cambios de temperatura sin pérdida de propiedades eléctricas ni resistencia a la tracción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, RoHS 2011/65/EU
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Ámbar
Formato Cinta
Material Poliimida
Tipo de producto Cinta
Modelo 1205
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +311 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +155 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 19 mm
Longitud (imperial) 1,3 in
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm