Learn More
Película de poliimida, 0,025 mm de grosor x 20 mm de ancho 33 m, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
33 m
Tamaño de la unidad:
33 metros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411737 33 m 33 metros
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15411737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041898.UL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyimide
Nombre de nota 0.025mm thick x 20mm width
CAS 62929-02-6
Forma física Película
Fórmula molecular C35H28N2O7
Número MDL MFCD00677744
Sinónimo polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
Cantidad 33 m
Clave InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Nombre IUPAC 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 588.62
PubChem CID 6454485