Learn More
Película de poliimida, 0,013mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
150 mm
300 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384867 150 x 150 mm 150 mm
11374867 100 x 100 mm 100 mm
11364867 300 x 300 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11384867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041897.GT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Polyimide film is used in electronic and integrated circuit industries. It is also used for the reverse osmotic film in purification of water and the concentration of dilute materials from water. It finds application in making high temperature tape, IC Passivation coating, LCD alignment layer and insulated materials. It plays an important role in consumer electronic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62929-02-6
Fórmula molecular C35H28N2O7
Peso molecular (g/mol) 588.62
Número MDL MFCD00677744
Clave InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyimide film
Nombre de nota 0.013mm thick
Forma física ≈0,1846g/100 x 100 mm
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 150 x 150 mm
Nombre IUPAC 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione