Learn More
Película de poliimida, 0,008 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
150 mm
300 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344867 100 x 100 mm 100 mm
11334867 150 x 150 mm 150 mm
11354867 300 x 300 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11344867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041896.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62929-02-6
Fórmula molecular C35H28N2O7
Peso molecular (g/mol) 588.62
Número MDL MFCD00677744
Clave InChI CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
Nombre IUPAC 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyimide film
Nombre de nota 0.008mm thick
Forma física ≈0,1136 g/100 x 100 mm
Cantidad 100 x 100 mm