Learn More
Clorhidrato de polihexametileneguanidina, TRC
Código de producto. 30136839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136839 5 g 5 g
30135642 2.5 g 2.50 g
18020730 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5702805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57028-96-3
Fórmula molecular C9H21N3
Peso molecular (g/mol) 171.28
Sinónimo 1,6-Hexanediamine-guanidine hydrochloride Copolymer, Akacid ForteGuanidine Hydrochloride-1,6-hexamethylenediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-1,6-hexanediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-hexamethylenediamine Copolymer;Hexamethylene Diamine-guanidine Hydrochloride Copolymer, Hygisoft, Metacide;Metacide (Fungicide), Agrosept Forte
Nombre IUPAC 1,2-dibutilguanidina
SMILES Cl.NCCCCCCN.NC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21N3/c1-3-5-7-11-9(10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H3,10,11,12)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1564