Learn More
Clorhidrato de polihexametilenbiguanida 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyhexamethylenebiguanide hydrochloride |
| CAS | 32289-58-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Polyhexamethylenebiguanide hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | (C8 H17 N5)n . Cl H |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Poly[iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl] hydrochloride, Poly(iminoimidocarbonyliminoimidocarbonyliminohexamethylene) hydrochloride, Acticide SR 1296, Arlagard E, BG 1, BG-IR, Biobac ZS, Biodoctor, Cosmocil, Cosmocil CQ, Cosmocil PG, Lavasept, Lonzabac BG, Lonzabac BG 1, Marukacide AV, PHMB, PP 073, Polihexanide, Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, Poly(hexamethylenediguanide) hydrochloride, Polyhexanide, Prontosan, Proxel IB, Reputex 20, Vantocil 100, Vantocil IB, Vantocil P, Vantocil TG, Vantosan |
| Solvent or Matrix | Water |
| Peso molecular (g/mol) | 219.72 |
| Mostrar más |