Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio SIL G-25 / UV254
Código de producto. 12810951 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12810951 2,5 x 7,5 cm paquete de 200
12827951 5 x 10 cm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12810951 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 809028.100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    200.25€ / paquete de 200
    Ahorro 30.75€
    13% Descuento
En stock
Estables en casi todos los disolventes orgánicos. Las placas de vidrio Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV254 son placas de analítica con capas de sílice estándar sin modificar sobre vidrio para su uso en TLC. Incorporan un indicador de fluores
Las placas de vidrio SIL G-25 / UV254 presentan capas de sílice 60 de grado estándar sin modificar con un indicador fluorescente verde.
  • Indicador de silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Material Placas de vidrio con capas de sílice 60 sin modificar
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 100/Paq.
Tipo Placa TLC de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 2,5 x 7,5 cm