Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram CEL 300
Código de producto. 10137071 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10137071 20 x 20 cm 25 PCS
10304411 4 x 8 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10137071 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 801013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    141.83€ / paquete de 25
    Ahorro 37.17€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
TLC láminas de poliéster con celulosa fibrosa nativa. Longitud de la fibra (95 %) 2 – 20 μm, grado medio de polimerización 400 – 500, superficie específica según Blaine 15000 cm2/g; ≤ 20 ppm de Fe, 6 ppm de Cu, 7 ppm de P; extracto ≤ de diclorometano 0,25 %; residuo al encender a 850 °C ≤ 1500 ppm.
Láminas de poliéster de TLC, capa de celulosa, POLYGRAM CEL 300
  • Material base: Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
  • Modo: fase normal
  • Dureza de la capa: estándar, blanda
Adsorbente:
  • Láminas de poliéster recubiertas de celulosa
  • Fase CEL 300
  • Indicador UV: no
  • Tipo de partícula: Partículas totalmente porosas (FPP)
  • Forma de la partícula: irregular
  • Tamaño de partícula de 2 a 20 μm
  • Aglutinante: Sí
Indicadores:
Esta placa se puede utilizar con diferentes indicadores UV: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm); pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm).
Aglutinante:
Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Aplicaciones recomendadas:
Aminoácidos, carbohidratos, ácidos carboxílicos, sustancias polares
Características generales de la placa de vidrio TLC de Macherey-Nagel:
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
  • La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
  • Las placas de vidrio son robustas, resistentes al calor y químicamente resistente a todas las fases móviles comunes y reactivos de visualización.
  • Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
  • Una placa libre de polvo permite una manipulación cómoda y evita la contaminación del sílice de la cámara TLC
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de poliéster
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm