Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster de polygram CEL 300 PEI/UV254
Código de producto. 10013021 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10013021 20 x 20 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 10013021 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 801063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    176.04€ / paquete de 25
    Ahorro 45.96€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
TLC láminas de poliéster con celulosa fibrosa impregnada de polietilenimina (PEI).
Especificaciones
Tipo Lámina de poliéster
Indicador fluorescente UV254
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm