Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster de polygram CEL 300 PEI
Código de producto. 10206861 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10206861 20 x 20 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 10206861 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 801053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TLC polyester sheets with fibrous cellulose impregnated with polyethyleneimine (PEI).
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de poliéster
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm