Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio de polygram CEL 300-10 UV254
Código de producto. 10154761 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10154761 20 x 20 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 10154761 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 808023
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Grosor (métrico) 0,1 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm