Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram Alox N/UV254
Código de producto. 10499171 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10499171 20 x 20 cm paquete de 25
10252901 4 x 8 cm paquete de 50
10236381 5 x 20 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10499171 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 802023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.33€
    164.85€ / paquete de 25
    Ahorro 17.48€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Láminas de poliéster Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254, dimensiones: 4 x 8 cm, tamaño de poro: 60 A, indicador fluorescente: UV254, grosor: 0,2 mm
Láminas de poliéster Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254, dimensiones: 4 x 8 cm, tamaño de poro: 60 A, indicador fluorescente: UV254, grosor: 0,2 mm
Especificaciones
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de poliéster
Indicador fluorescente UV254
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm