Descripción
Láminas de poliéster Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254, dimensiones: 4 x 8 cm, tamaño de poro: 60 A, indicador fluorescente: UV254, grosor: 0,2 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 20 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?