Especificaciones
| Tamaño de partículas | 40-63 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 50 |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 0,1 kg |
| Absorbente | POLYGOPREP C18 |
| Área de la superficie (métrico) | 350 m2/g |
| Material | Sílice |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida |