Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 300 a 12 C4
Código de producto. 10256501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10256501 0,1 kg 100 g
10032801 1 kg 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 711022.100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Especificaciones
Tamaño de partículas 10-15 μm
Tamaño de poro 300 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 300 a 12
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 0,1 kg
Absorbente POLYGOPREP C4
Tipo Polygoprep
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida