Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 100 a 20
Código de producto. 10545771 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10545771 5 kg -
10400502 1 kg 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10545771 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 711003.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    1307.25€ / 5 Kg
    Ahorro 72.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Tamaño de partículas 15-25 μm
Tamaño de poro 100 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 100 a 20
Técnica Cromatografía líquida
pH Desde 2 hasta 8
Cantidad 5 kg
Absorbente POLYGOPREP
Área de la superficie (métrico) 280 m2/g
Tipo de producto Polygoprep
Material Sílice
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía líquida