Especificaciones
| Tamaño de partículas | 15-25 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Fase estacionaria | POLYGOPREP de 100 a 20 |
| Técnica | Cromatografía líquida |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Cantidad | 1 kg |
| Absorbente | POLYGOPREP |
| Área de la superficie (métrico) | 280 m2/g |
| Tipo de producto | Polygoprep |
| Material | Sílice |
| Mostrar más |