Learn More
Ácido poligalacturónico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30417189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30417189 5 g
1 options
Código de producto. 30417189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6891005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25990-10-7
Fórmula molecular (C6 H10 O7)n
Sinónimo Galacturonic acid polymer
Nombre IUPAC ácido poli-(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxi-6-oxo-hexanoico
SMILES O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polygalacturonic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4+,5-/m0/s1