Learn More
Ácido poligalacturónico, > 86 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11498360 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498360 5 g 5 g
11408370 25 g 25 g
11418370 100 g 100 g
11428370 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498360 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210271105
CAS 25990-10-7
Fórmula molecular (C6H8O6)n
Peso molecular (g/mol) 194.14
Número MDL MFCD00131972
Clave InChI AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Sinónimo galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
PubChem CID 445929
ChEBI CHEBI:33885
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahidroxioxano-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polygalacturonic acid
Nombre de nota from Pectin
Color Claro a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >86%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) (176)n; n=150 to 400
Porcentaje de pureza 88.7%
Forma física Polvo cristalino