Learn More
Polietilenimina, TRC
Código de producto. 30011793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011793 100 mL 100 ml
30003468 50 mL 50 ml
30003300 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP926975100ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-98-6
Fórmula molecular -HN-[CH 2 CH 2 NH-]n
Sinónimo Adcote 372, Adcote372MW;Aldrich 408719;Aldrich 482595;Aziridine Polymer;Basocoll PR 8086;Basomin G 500;Basonal White FO 1;Bufloc 595;CF 218;CF 218 (Polymer);CP 8994;Corcat P 100;Corcat P 12;Corcat P 145;Corcat P 150;Corcat P 18;Corcat P 200;Corcat P 600;Duramax 1007;EA 275;EAz 1300;EAz 800;EC 005;EL 402;EL 420;EP 108;EP 108 (Polymer);Emerlube 6717;Epomin;Ethyleneimine Homopolymer;Ethylenimine Homopolymer;Everamine;Everamine 150T;Everamine 210T;Everamine 500T;Everamine 50T;F 2S;FC;Fluka P 3142;G 100;G 20;G 20WF;G 35;G 500;HF;HG 20;HM 2000;HZ 20;HZ 20 (Polyamine);IP 232;JS 980;K 203C;Katax 6760;L 771;Liposol G;Loxanol MI 6730;Loxanol MI 6735;Lugalvan G 15;Lugalvan G 20;Lugalvan G 35;Lugalvan G 50;Lupasol 800;Lupasol P-WF;Lupasol PN 40;Lupasol PR;Lupasol PR 8515;Lupasol PS;Lupasol R;Lupasol SN;Lupasol WF;Lupasoli G;Lupazol;Luposal P;Luprasol SK;Mica A 131X;Montrek 1000;Montrek 12;Montrek 18;Montrek 6;Montrek 600;OEI 800;Oribain EL 420;P 0381;P 100;P 100 (Polyamine);P 1000;P 1030;P 200;P 3142;P 3143;P 600;P 600XE;P 70;P 70 (Polyamine);PC 8994;PEI;PEI 1;PEI 100;PEI 1000;PEI 1120;PEI 12;PEI 18;PEI 2;PEI 300;PEI 400;PEI 6;PEI 600;PEI 700000;PEO 113V;PR 20;PR 20 (Release Agent);PR 8515;Poly 8;Polyaziridine;Polyethenimide;Polyimin P;Polymin 6;Polymin FL;Polymin G 100;Polymin G 15M;Polymin G 20;Polymin G 35;Polymin G 500;Polymin HM;Polymin HS;Polymin PR 9711;Polymin PR 971L;Polymin SKA;Polymin SNA;Polymin WF;Polymin Waterfree;Rewin CLE;Rhenocure DR;SN;SP 003;SP 006;SP 012;SP 012D;SP 018;SP 1050;SP 110;SP 200;SP 300;SP 400;SP 400 (Polyimine);SP 600;Sedipur CL 930;T 13A;TS 280;TS 280 (Crosslinking Agent);Titabond 185E;Titabond T 100;Toyobain 210K;Toyobine 210K;Tydex 12;UN 3082;UP 300;UP 300 (Polyamine);WF;XA 1007;XUS 19036.01
SMILES NCCN(CCNCCN(CCN(CCNCCN)CCN(CCN)CCN)CCNCCN)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylenimine
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2