Learn More
Polietilenimina (Ramificada) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30428383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428383 5 g -
30417964 2.5 g 2.50 g
30417398 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6885085G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25987-06-8
Sinónimo Ethylenediamine-ethylenimine copolymer, Aziridine-1,2-diaminoethane copolymer, Ethylenediamine, polymer with ethylenimine
Nombre IUPAC N'-[2-[2-[2-(2-aminoetilamino)etil-[2-[bis(2-aminoetil)amino]etil]amino]etil-[2-[2-[bis(2-aminoetil)amino]etilamino]etil]amino]etil]etano-1,2-diamina
SMILES NCCNCCN(CCNCCN(CCN)CCN)CCN(CCNCCN)CCN(CCN)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylenimine (Branched) (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H63N13/c25-1-7-31-9-18-36(19-12-33-11-17-34(13-3-27)14-4-28)22-24-37(20-10-32-8-2-26)23-21-35(15-5-29)16-6-30/h31-33H,1-30H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.5329