Learn More
Polietileneimina en gránulos de sílice, resina de intercambio de aniones, bencilatado, malla 40-200, Thermo Scientific™
Código de producto. 11339458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339458 10 mL 10 ml
11319458 50 mL 50 ml
11329458 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043305.AB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Síntesis orgánica de fase sólida, cromatografía de afinidad, soporte de catalizador
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-98-6
Fórmula molecular ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Peso molecular (g/mol) 43.07
Número MDL MFCD00084427
Clave InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nombre IUPAC aziridina
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
Nombre de nota Benzylated
Forma física Polvo
Cantidad 10 mL
Tamaño de malla 40 to 200 Mesh
Sensibilidad Hygroscopic