Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyethyleneimine, 50% |
| Nombre de nota | Solución acuosa |
| CAS | 9002-98-6 |
| Cantidad | 50 mL |
| Fórmula molecular | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
| Número MDL | MFCD00084427 |
| Sinónimo | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
| Clave InChI | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
| Nombre IUPAC | aziridina |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: polyethylene amine