Learn More
Polietileneimina, ∽ N.M. 60 000, solución acuosa al 50 % de peso, ramificada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499650 250 g Frasco de vidrio 250 g
10720881 100 g Frasco de vidrio 100 g
10592354 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10499650
Marca: Thermo Scientific Acros 178572500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-98-6 , 7732-18-5
Fórmula molecular ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Peso molecular (g/mol) 43.07
Número MDL MFCD00084427
Clave InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nombre IUPAC aziridina
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethyleneimine
Nombre de nota 50 wt. % Aqueous Solution, Average M.W. 50-60000
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición 100.0°C
Fórmula lineal (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Densidad 1.0700g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación >110°C
Porcentaje de pureza 48 to 52% (solids)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.07
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .