Learn More
Polietileneimina, ramificada, P.M. 1200; 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422397 500 g 500 g
15402397 25 g 25 g
15412397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045594.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyethyleneimine acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as a chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. It is also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-98-6
Fórmula molecular ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Peso molecular (g/mol) 43.07
Número MDL MFCD00084427
Clave InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nombre IUPAC aziridina
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethyleneimine
Color Amarillo
Nombre de nota Branched, M.W. 1,200
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble in hot water at a low pH,methanol,ethanol or chloroform. Insoluble in cold water,benzene,ethyl ether and acetone.
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99%
Olor Amine-like
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine