Learn More
Polietilenimina, solución acuosa al 50 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11495362 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495362 100 mL 100 ml
11405372 500 mL 500 ml
11415372 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495362 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219544480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.05€
    72.45€ / 100 ml
    Ahorro 3.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 9002-98-6
Fórmula molecular ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Peso molecular (g/mol) 43.07
Número MDL MFCD00084427
Clave InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nombre IUPAC aziridina
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethyleneimine
Forma física Líquido viscoso
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) De 50.000 a 100.000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: polyethyleneimine