Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Código de producto. 10798592
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
350 ml
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Color:
Blanco
Natural
Diámetro interior del cuello (métrico):
21,4mm
21.4mm
24 mm
35 mm
42,5mm
42.5mm
68,5 mm
68,5mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 15
paquete de 190
paquete de 42
paquete de 700
paquete de 81
paquete de 90
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Diámetro interior del cuello (métrico) Tamaño de la unidad
10798592 500 ml Natural 42,5mm 1 PCS
17808187 50 ml Blanco 21.4mm paquete de 700
10207860 50 ml Natural 21,4mm cada uno
17898157 50 ml Natural 21,4mm paquete de 700
10400162 100 ml Natural 24 mm cada uno
10032471 250 ml Natural 35 mm 1 PCS
10430431 350 ml Natural 35 mm cada uno
17868147 350 ml Natural 35 mm paquete de 190
15971431 750 ml Blanco 42.5mm paquete de 90
10471181 750 ml Natural 42,5mm paquete de 90
15911421 750 ml Natural 42,5mm paquete de 90
15981431 1000 mL Blanco 42,5mm paquete de 81
10733491 1000 mL Natural 42,5mm 1 PCS
10452701 1500 ml Blanco 68,5mm cada uno
15991431 1500 ml Blanco 68,5mm paquete de 42
10609522 1500 ml Natural 68,5mm cada uno
10084181 2500 ml Natural 68,5 mm cada uno
10014540 4000 ml Blanco 68,5mm cada uno
15911441 4000 ml Blanco 68,5mm paquete de 15
10764483 4000 ml Natural 68,5mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 10798592 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000073096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.22€
    2.89€ / paquete de 1
    Ahorro 0.33€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno de alta densidad para ofrecer ligereza, durabilidad y resistencia. Los frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE Kautex™ son versátiles y están disponibles en colores blanco y natural con una amplia gama de tamaños.
  • La amplia abertura del cuello facilita el llenado y la limpieza
  • Forma cuadrada que ahorra espacio en los estantes
  • Incluye campo de etiquetado integrado
  • Perfecto para líquidos, pastas y granulados
  • Hay tres tipos de tapones disponibles por separado
  • La mayoría de tamaños están aprobados por la ONU para sólidos con cierres asociados (no incluye frascos de 50 o 350 mL)
  • Indicado para el embalaje, envío de muestras, transporte y almacenamiento
  • A prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 42,5mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, envío de muestras, transporte y almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 124
Cantidad 124 cajas
Color del tapón Disponibles en negro, azul y rojo.
Closure Included No
Altura (métrico) 162 mm
Forma Cuadrado
Tipo de producto Frasco de boca ancha