Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de polietileno de boca ancha
Descripción
- Fácil llenado, vaciado y limpieza
- Laterales estriados para un agarre seguro
- Campo de etiquetado rectangular
- La forma rectangular optimiza el uso del espacio.
- A prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 30.8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Embalaje, almacenamiento, transporte |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 164 |
| Cantidad | 164 cajas |
| Forma | Cuadrado |
| Altura (métrico) | 145.5 mm |
| Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |