Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de polietileno de boca ancha
Beskrivning
- Fácil llenado, vaciado y limpieza
- Laterales estriados para un agarre seguro
- Campo de etiquetado rectangular
- La forma rectangular optimiza el uso del espacio.
- A prueba de fugas
Specifikationer
Specifikationer
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 30,8mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Embalaje, almacenamiento, transporte |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 294 |
| Cantidad | 294 cajas |
| Forma | Cuadrado |
| Altura (métrico) | 110,5 mm |
| Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?