Learn More
Brady™ Cinta de polietileno de rayas blancas y rojas de peligro provisional
Código de producto. 11701086 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo sobre blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11701086 Rojo sobre blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 11701086 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 291426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.95€
    51.10€ / 1 rollos
    Ahorro 0.85€
    1% Descuento
En stock
Las barricadas visuales proporcionan una advertencia rápida e inmediata sobre peligros potenciales. La cinta de rayas de peligro no adhesiva se puede utilizar para aplicaciones temporales en exteriores o permanentes en interiores. Esta cinta se puede atar, grapar o clavar a postes, vallas o barricadas metálicas.
  • Las barricadas visuales proporcionan una advertencia rápida e inmediata sobre peligros potenciales.
  • La cinta no adhesiva se puede utilizar para aplicaciones temporales en exteriores o permanentes en interiores.
  • Esta cinta se puede atar, grapar o clavar a postes, vallas o barricadas metálicas.
Specifications
Alternate Part Number CINTA DE BARRICADA 75MMX500M ROJA/BLANCA
Descripción Cinta para barricadas de rayas: rojo/blanco
Dimensiones (L x An) 500 m x 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Identificación general
Longitud (imperial) 1000.7 ft.
Longitud (métrico) 500 m
Cantidad de embalaje 1 unidad
Grosor 0,03 mm
Anchura (imperial) 2,95 in
Anchura (métrico) 75,00 mm
Color Rojo sobre blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)