Descripción
- Tapón de cuello estrecho, cierre natural
- Chorro de dispensación con ángulo preciso y exacto
- Buena resistencia química
- Sin marcar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Material | Polietileno |
| Color del tapón | Azul |
| Graduaciones | No |
| Closure Included | Sí |
| Tipo de producto | Frascos de laboratorio |