Learn More
Kautex™ Recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) transparentes
Código de producto. 17858157
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
N.º por caja:
44
96
162
406
480
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 162
paquete de 406
paquete de 44
paquete de 480
paquete de 96
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) N.º por caja unitSize
17858157 1000 mL 96 paquete de 96
17828127 100 mL 480 paquete de 480
10396301 200 mL 406 cada uno
17878127 200 mL 406 paquete de 406
10041111 500 mL 162 cada uno
17868157 500 mL 162 paquete de 162
10306311 1000 mL 96 cada uno
10611712 2000 mL 44 paquete de 44
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17858157 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000074375
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Haga uso de la increíble transparencia de los recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) Kautex™, transparencia perfecta para una gran presentación del producto.
  • Series 310
  • PETG transparente
  • Cuadrado de cuello ancho
  • Fácil de llenar y limpiar
  • A prueba de fugas
  • Sin tapón
  • Ideal para la presentación de productos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Transparente
Descripción Series 310
Diámetro interior del cuello (métrico) 69mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo
Material -PET:
N.º por caja 96
Cantidad 96Case
Transparencia Transparente
Closure Included No
Forma Cuadrado
Altura (métrico) 143 mm
Tipo de producto Recipiente de cuello ancho