Learn More
Kautex™ Recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) transparentes
Descripción
- Series 310
- PETG transparente
- Cuadrado de cuello ancho
- Fácil de llenar y limpiar
- A prueba de fugas
- Sin tapón
- Ideal para la presentación de productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 31 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo |
| Material | -PET: |
| N.º por caja | 480 |
| Cantidad | 480/Cs. |
| Closure Included | No |
| Forma | Cuadrado |
| Altura (métrico) | 71 mm |
| Mostrar más |