Learn More
Tereftalato de polietileno (contiene un 30 % de partículas de vidrio como refuerzo), TRC
Código de producto. 30409973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409973 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30409973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68853010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene Terephthalate (PET)
CAS 25038-59-9
Fórmula molecular (C10 H8 O4)n
Cantidad 10 mg
Sinónimo Poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl), Poly(oxyethyleneoxyterephthaloyl) (8CI), 1,4-Benzenedicarboxylic acid','dimethyl ester','polymer with 1,2-ethanediol, 1,4-Benzenedicarboxylic acid','polymer with 1,2-ethanediol, Dimethyl terephthalate-1,2-ethanediol polymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene carbonate copolymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol block copolymer, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol copolymer, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol copolymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol polymer','SRU, Dimethyl terephthalate-ethylene glycol-silica graft copolymer, Divinycell P 100, Divinyl terephthalate-ethylene glycol copolymer, Ethylene carbonate-terephthalic acid copolymer','SRU, Ethylene glycol-terephthalic acid copolymer, Ethylene glycol-terephthalic acid copolymer','SRU, Ethylene glycol-terephthalic acid polymer, Ethylene glycol-terephthalic acid polymer SRU, Ethylene glycol-terephthalic acid-triclosan graft copolymer, Ethylene glycol-terephthalic chloride copolymer','SRU, Ethylene terephthalate polymer, Monoethylene glycol-terephthalic acid copolymer SRU, Poly(diethyl terephthalate), Poly(ethylene glycol terephthalate), Poly(ethylene terephthalate), Poly(ethylene terephthalate)
SMILES [*]OCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)[*]
Peso molecular (g/mol) 192.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0423