Learn More
Euro Protection™ Lona de polietileno
Description
- Construcción de polietileno tejido
- Dos colores, azul-verde
- Ojales cada metro
- Ligero
Specifications
Specifications
| Material | Polietileno tejido |
| Color | Azul, verde |
| Dimensiones (L x An) | 8m x 12m |
| Cantidad | 1/paq. |