Learn More
3M™ Cinta de polietileno
Código de producto. 15378043 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15378043 25,4 mm 1 rollo
15398043 50,8 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15378043 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000048395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    33.75€ / 1 rollos
    Ahorro 12.25€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrilato
Color Transparente
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta
Para utilizar con (aplicación) Sellado, fijación y agrupamiento, incluso en sustratos difíciles en zonas exteriores
Intervalo de temperatura (métrico) De -29 a 77 °C
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (métrico) 25,4 mm