Learn More
Brady™ Etiquetas para marcadores de etiquetas de polietileno
Código de producto. 12813125
Change view
Click to view available options
Color:
Negro sobre blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12813125 Negro sobre blanco cada uno
1 options
Código de producto. 12813125 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Multi-purpose Tag that can be used for a variety of applications including identification of multi-conductor cables, inventory, equipment, lockout, safety warning repair and work-in-progress. Extremely tear resistant and superior cold-weather tag.
  • Etiquetas para marcadores de etiquetas de polietileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Descripción BMP51/53 Labelmaker Tags
Color Negro sobre blanco
Acabado Mate
Material Etiqueta de polietileno
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Tag Labels
Para utilizar con (aplicación) Cableado de comunicaciones, cables de alimentación y tierra, comunicación de voz y datos, marcado de cables
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 80 Tags/Box
Cantidad 80/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +120°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +49 °C
Grosor (imperial) 0.0085 in.
Grosor (métrico) 0,216 mm
Dimensiones (L x An) 76,20 x 19,05 mm
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 19,05 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 3 in
Anchura del área de impresión (métrico) 55.88 mm
Altura (imperial) 0.75 in.
Altura del área imprimible (imperial) 0.75 in
Altura (métrico) 76,20 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19.05 mm