Learn More
Kartell™ Caja de envío de portaobjetos de polietileno Plastilab™
Diseñado con barras de soporte para mayor resistencia y seguridad en el transporte de portaobjetos de muestras.
Marca:  Kartell™ 0092500
Código de producto. 12024857
  • 23.35€ / paquete de 10
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Descripción
Diseñado con barras de soporte para mayor resistencia y seguridad en el transporte de portaobjetos de muestras.
  • Portaobjetos con compartimentos propios con barra de soporte en centros de 55 mm
  • Para proteger portaobjetos de muestras de 76 x 26 mm
  • Útil para muestras citológicas y geológicas