Learn More
Kartell™ Caja de envío de portaobjetos de polietileno Plastilab™
Código de producto. 10603672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10603672 10/Paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 10603672 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0092400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    17.57€ / paquete de 10
    Ahorro 1.43€
    7% Descuento
En stock
Diseñado con barras de soporte para mayor resistencia y seguridad en el transporte de portaobjetos de muestras.
  • Portaobjetos con compartimentos propios con barra de soporte en centros de 55 mm
  • Para proteger portaobjetos de muestras de 76 x 26 mm
  • Útil para muestras citológicas y geológicas
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Incluye Barras de soporte
Aplicaciones Especímenes citológicos y geológicos
Tipo Kit de transporte de portaobjetos
Dimensions (LxWxH) 97 x 84 x 6 mm
Capacidad 3 portaobjetos
Material Polietileno