Learn More
Lámina de polietileno, baja densidad, 3,18 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15426805 300 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15426805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045175.HB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene sheet
Color Blanco
Nombre de nota Low Density, 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 9002-88-4
Forma física Lámina
Fórmula molecular (C2H4)n
Número MDL MFCD00084423
Densidad 0.92 g/mL
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Cantidad 300 x 300 mm
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nombre IUPAC eteno
Peso molecular (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153