Learn More
Lámina de polietileno, baja densidad, 1,6 mm de grosor
Código de producto. 15446785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15446785 300 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15446785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045154.HB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene sheet
Color Blanco
Nombre de nota Low Density, 1.6mm (0.063 in.) thick
CAS 9002-88-4
Fórmula molecular (C2H4)n
Número MDL MFCD00084423
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Cantidad 300 x 300 mm
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nombre IUPAC eteno
Peso molecular (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153