Learn More
Lámina de polietileno, alta densidad, 3,18 mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15406835 300 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15406835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045217.HB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene sheet
Nombre de nota High Density, 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 9002-88-4
Fórmula molecular (C2H4)n
Número MDL MFCD00084423
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Cantidad 300 x 300 mm
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nombre IUPAC eteno
Peso molecular (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153