Learn More
Ratiolab™ Vial de centelleo de polietileno
Código de producto. 10359970
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
10359970 Natural paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10359970 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 5810100
Especificaciones
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 27 mm
Material Polietileno
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con sistemas analíticos robóticos
N.° por paquete 1000
Tipo de tapón Tapón a prueba de fugas
Cantidad 1000/Paq.
Altura (métrico) 60 mm
Tipo de producto Vial de centelleo