Learn More
Varilla de polietileno, baja densidad, 16 mm de diámetro
Código de producto. 15486815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
Tamaño de la unidad:
30 cm
15486815 30 cm 30 cm
1 options
Código de producto. 15486815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045201.BV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene rod
Nombre de nota Low Density, 16mm (0.63 in.) dia.
CAS 9002-88-4
Forma física Varilla
Fórmula molecular (C2H4)n
Número MDL MFCD00084423
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Cantidad 30 cm
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nombre IUPAC eteno
Peso molecular (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153