Learn More
Varilla de polietileno, baja densidad, 12,7 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15446805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
Tamaño de la unidad:
30 cm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446805 30 cm 30 cm
1 options
Código de producto. 15446805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045179.BV
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene rod
Nombre de nota Low Density, 12.7mm (0.5 in.) dia.
CAS 9002-88-4
Forma física Varilla
Fórmula molecular (C2H4)n
Número MDL MFCD00084423
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Cantidad 30 cm
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nombre IUPAC eteno
Peso molecular (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153