Learn More
Varilla de polietileno, alta densidad, 19 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
2.50 cm
30 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466805 30 cm 30 cm
15456805 2.5 cm 2.50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045180.BV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-88-4
Fórmula molecular (C2H4)n
Peso molecular (g/mol) 28.05
Número MDL MFCD00084423
Clave InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Nombre IUPAC eteno
SMILES *-CC-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene rod
Nombre de nota High Density, 19mm (0.75 in.) dia.
Forma física Varilla
Cantidad 30 cm