Learn More
Estándar de control de calidad de polietileno en blanco, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Bis(2-etilhexil)ftalato | 117-81-7 | 0 μg/g |
| Ftalato de butilbencilo | 85-68-7 | 0 μg/g |
| Ftalato de dietilo | 84-66-2 | 0 μg/g |
| Diisodecil ftalato | 26761-40-0 | 0 μg/g |
| Diisononilftalato | 28553-12-0 | 0 μg/g |
| Ftalato de dimetilo | 131-11-3 | 0 μg/g |
| Ftalato de di-n-butilo | 84-74-2 | 0 μg/g |
| Ftalato de di-n-octilo | 117-84-0 | 0 μg/g |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyethylene QC Standard Blank |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Cantidad | 5 g |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio