Learn More
Sanplatec™ Botella de libro (botella cuadrada) con grifo
Descripción
- 5L, 10L: Con sello interior (PE)
- Diámetro del orificio: 43 mm
- Tamaño de la rosca de espiga (mm): 20A
- Punta/Diámetro exterior: 17 mm, Diámetro interior: 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Desechables | Reutilizables |
| Altura (métrico) | 370 mm |
| Material | Polietileno, Polipropileno |
| N.º por caja | 3pcs/Cs. |
| Tipo de producto | Frasco de Book |
| Esterilidad | No estéril |